Fontos dokumentumok
134821
Boron trifluoride-methanol solution
50% w/w in methanol
Szinonimák:
BF3 methanol, BF3MeOH, Boron Trifluoride - Methanol Complex, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol complex, boron fluoride methanol, borontrifluoride methanol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
19.5 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
koncentráció
49-53% ( by NaOH, titration)
50% w/w in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
bp
59 °C/4 mmHg
sűrűség
1.203 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Lewis acid used in the preparation of geminal bis-peroxides from ketals and enol ethers with t-butyl hydroperoxide. Reagent used for the mild deacetylation of amines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?