Fontos dokumentumok
GF02895532
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Szinonimák:
NB546010
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 028-955-32
súly
200 g
maximum részecskeméret
150 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)