Merck
212814
Sigma-Aldrich
1-Naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt hydrate
technical grade
Szinonimák:
4-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
HOC10H5(SO3Na)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
348.26 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
szennyeződések
10% sodium chloride
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O7S2.2Na.H2O/c11-10-5-8(19(15,16)17)4-6-3-7(18(12,13)14)1-2-9(6)10;;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJNIHPYLVMUUPO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Facile Synthesis of Novel 1-(2, 4-Diaminephenoxy)-3, 6-naphthalenedisulfonic Acid.
DU W-S, et al.
Fine Chemicals / ????, 2(2011), 023-023 (2011)
Mirabelle Prémont-Schwarz et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(16), 4594-4603 (2013-01-12)
The 1-naphthol molecule has been the subject of intense research activity for the past 60 years due to its complex behavior as a photoacid upon optical excitation. We have utilized femtosecond mid-infrared spectroscopy and time-resolved fluorescence spectroscopy to investigate the