Fontos dokumentumok
299847
2-Hydroxyfluorene
98%
Szinonimák:
2-Fluorenol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
mp
167-169 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDOIAPGLORMKTR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)