Fontos dokumentumok
634689
Strontium titanate
single crystal substrate, <100>
Szinonimák:
Strontium titanium trioxide
Forma
crystalline (cubic (a=3.905 Å))
dielektromos állandó
~300
keménység
6 (, Mohs)
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
méret
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
2060 °C (lit.)
2080 °C
sűrűség
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
5.175 g/mL at 25 °C
félvezető tulajdonságok
<100>
SMILES string
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.