Merck
1.12201
Sigma-Aldrich
Indium(III) oxide
99.5+
Szinonimák:
Indium(III) oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
In2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-193-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
mp
2000 °C
sűrűség
7.18 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[In+3].[In+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3