Fontos dokumentumok
201677
Janus Green B
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 65 %
Szinonimák:
3-Diethylamino-7-(4-dimethylaminophenylazo)-5-phenylphenazinium chloride, Diazin Green S, Union Green B
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, 65%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
black
very dark brown
very dark green
λmax
395 nm
660 nm (2nd)
ε (extinkciós együttható)
≥28000 at 651-677 nm in ethanol: water (1:1) at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1)\N=N\c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C30H31N6.ClH/c1-5-35(6-2)26-17-19-28-30(21-26)36(25-10-8-7-9-11-25)29-20-23(14-18-27(29)31-28)33-32-22-12-15-24(16-13-22)34(3)4;/h7-21H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)