Fontos dokumentumok
199583
Lissamine™ Green B
Dye content 60 %
Szinonimák:
Acid Green 50, Wool Green S
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 60%
oldhatóság
H2O: 0.1%
λmax
633 nm
ε (extinkciós együttható)
≥10000 at 300-306 nm in water at 0.005 g/L
≥50000 at 236-242 nm in water at 0.005 g/L
≥60000 at 630-636 nm in water at 0.005 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](/C)C)\c3c(O)c(cc4cc(ccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H26N2O7S2.Na/c1-28(2)20-9-5-17(6-10-20)25(18-7-11-21(12-8-18)29(3)4)26-23-14-13-22(37(31,32)33)15-19(23)16-24(27(26)30)38(34,35)36;/h5-16H,1-4H3,(H2,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDPIZEKLJKBSOZ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Transplanted in Rat and Mouse Cranial Windows1