Merck
427055
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrolidine
97%
Szinonimák:
tert-Butyl 1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H17NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Boc-pyrrolidine is an N-substituted pyrrolidine. It is reported that the reactivity of N-Boc-pyrrolidine towards C-H insertion reaction is 2000 times more than cyclohexane. It undergoes α-arylation in the presence of a palladium catalyst with high enantioselectivity.
Alkalmazás
N-Boc-pyrrolidine may be used in the synthesis of the following:
  • 2-aryl-N-boc-pyrrolidines
  • scalemic 2-pyrrolidinylcuprates
  • 2-alkenyl-N-Boc-pyrrolidines
  • 1-deoxycastanospermine
  • methylphenidate analogues
  • (+)-elaeokanine A
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Stereoselective synthesis of hydroxyindolizidines via sparteine-assisted deprotonation of N-Boc-pyrrolidine.
Majewski M, et al.
Tetrahedron Letters, 39(38), 6787-6790 (1998)
Synthesis of methylphenidate analogues and their binding affinities at dopamine and serotonin transport sites.
Davies HML, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(7), 1799-1802 (2004)
Copper mediated scalemic organolithium reagents in alkaloid syntheses.
3Dieter RK, et al.
Tetrahedron, 61(13), 3221-3230 (2005)
Enantioselective, palladium-catalyzed α-arylation of N-boc-pyrrolidine.
Campos KR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(11), 3538-3539 (2006)
Catalytic asymmetric C-H activation by methyl thiophen-3-yldiazoacetate applied to the synthesis of (+)-cetiedil.
Davies HML, et al.
Tetrahedron Letters, 43(28), 4981-4983 (2002)