Teszt
97%
Forma
solid
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(O)cc1OC
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives, multi-target anti Alzheimer compounds
- 3,4-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside
- 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene
- precursors for the synthesis of the 4H-chromenes
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)