Merck
T68403
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Szinonimák:
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)3C6H2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.20
Beilstein:
395163
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)