Merck
699071
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
97%
Szinonimák:
3-Methylpyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.538
sűrűség
1.080 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
Cc1cccnc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.0 °F
Lobbanási pont (C)
73.9 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)