Fontos dokumentumok
19240
Butyramide
≥98.0% (T)
Szinonimák:
Amide C4
Teszt
≥98.0% (T)
mp
114-116 °C
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
CCCC(N)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ggt1(116568)
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?