Merck
190268
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-nitroaniline
≥97%
About This Item
Lineáris képlet:
Br2C6H2(NO2)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
295.92
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
mp
205-207 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
nitro
SMILES string
Nc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMZIFDLWYUSZCC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,6-Dibromo-4-nitroaniline has been used in the synthesis of:
  • blue disperse dyes
  • 7-bromo-5-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
  • diphenols-amides such as N-(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)-4,4-bis(4-hydroxyphenyl)-pentanamide and N-(2,6-diiodo-4-nitrophenyl)-4,4-bis(4-hydroxyphenyl)-pentanamide
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
K Suresh Kumar et al.
Environmental monitoring and assessment, 127(1-3), 67-72 (2006-08-10)
Facile, selective and sensitive spectrophotometric method has been developed for the determination of bendiocarb in its insecticidal formulations, fortified water, food grains, agriculture wastewater and agriculture soil samples with prepared reagents. The method was based on alkaline hydrolysis of the
Substituent effects on the colour, dyeing and fastness properties of 4-phenylazo-1-naphthylamines and of 2-acetylamino-5-methoxy-4-N-?-cyanoethyl-N-?-hydroxyethylaminoazobenzene.
Peters AT.
Journal of the Society of Dyers and Colourists, 104(9), 344-348 (1988)
Polymerization by phase transfer catalysis. 24. Synthesis of condensation polymers derived from halogenated diphenol-amides with the amide group in the side chain.
Tagle LH, et al.
Polym. Bull., 42(6) (1999)
Synthesis of 7-Bromo-5-iodo-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid.
Dumont F and Slegers G.
Bull. Soc. Chim. Belg., 104(8), 505-507 (1995)