Fontos dokumentumok
Z224871
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
Replacement pinch clamp for Aldrich combustion apparatus
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
Csatlakozó
joint SJ35/25
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
Általános leírás
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)