Fontos dokumentumok
188220
5-Phenyl-1-pentanol
98%
Szinonimák:
Benzenepentanol
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
155 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- methoxy and fluorine analogs of N-(piperidinyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-(4-pentylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide (O-1302)
- 2-[5-(4-iodophenyl)-pentyl]oxirane-2-carboxylic acid ethyl ester
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?