Merck
182850
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-acrylonitrile)
average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CN)]y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
pellets
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~165,000 by GPC
összetétel
acrylonitrile, 25 wt. %
sűrűség
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC#N.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H3N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[Hygienic chemical studies on plastics (II). Residual acrylonitrile in ABS resin or AS resin and its migration into water (author's transl)].
T Tatsuno et al.
Eisei Shikenjo hokoku. Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, (97)(97), 93-97 (1979-01-01)