Fontos dokumentumok
430943
Poly(tetrafluoroethylene)
powder (free-flowing), ≤12 μm particle size
Szinonimák:
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder (free-flowing)
Minőségi szint
részecskeméret
≤12 μm
átmeneti hőmérséklet
Tm 321 °C
sűrűség
2.15 g/mL at 25 °C
SMILES string
F\C(F)=C(\F)F
InChI
1S/C2F4/c3-1(4)2(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.