Fontos dokumentumok
468096
Poly(tetrafluoroethylene)
powder, 35 μm particle size
Szinonimák:
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
részecskeméret
35 μm
átmeneti hőmérséklet
Tm 321 °C
sűrűség
2.1 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
F\C(F)=C(\F)F
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.