Fontos dokumentumok
738670
Poly(tetrafluoroethylene)
powder, ≥350 μm particle size
Szinonimák:
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
részecskeméret
≥350 μm
átmeneti hőmérséklet
Tm 330-334 °C
SMILES string
F\C(F)=C(\F)F
InChI
1S/C2F4/c3-1(4)2(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)