Fontos dokumentumok
182427
Polystyrene
average Mw ~280,000 by GPC
Szinonimák:
PS
About This Item
Javasolt termékek
form
beads or pellets
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~280,000 by GPC
törésmutató
n20/D 1.5916
átmeneti hőmérséklet
Tg 100 °C
sűrűség
1.047 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Polystyrene can be used as a precursor to prepare graphene film and 3D graphene sponges by pyrolysis under argon atmosphere. The filmogenic property of polystyrene can be exploited to prepare 3D graphene sponges with uniform pore sizes.
It can also be used to prepare dyed polystyrene (PS) film for routine dosimetry in radiation processing. Dyed PS film has high post-irradiation stability.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)