Merck
181145
Sigma-Aldrich
Nylon 6/12
pellets, 2 mm
Szinonimák:
Hexamethylenediamine-1,12-dodecanedioic acid polymer, Poly(hexamethylene dodecanediamide)
About This Item
Lineáris képlet:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
pellets
Minőségi szint
részecskeméret
2 mm
mp
218 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tm 218 °C
Tg 46 °C
sűrűség
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)