Fontos dokumentumok
422002
Hexamethylenediamine
technical grade, 70%
Szinonimák:
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4 (vs air)
Teszt
70%
Forma
liquid
robbanási határérték
6.3 %
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
111-130 °C
mp
42-45 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
hydrocarbons: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ppm1a(24666)
Általános leírás
Alkalmazás
- polyamides and their hydrolytic and fungal degradability was investigated
- mullite ceramics
- dialkyl hexamethylene-1,6-dicarbamate (AHDC), via trans-esterification reaction of HDA and alkyl carbamates (AC) using FeCl3 as catalyst
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F
Lobbanási pont (C)
94 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?