Fontos dokumentumok
1372344
USP
Polyamide 6
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Nylon 6, Polycaprolactam
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
öngyulladási hőmérséklet
815 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
átmeneti hőmérséklet
Tm 228.5 °C
Tg 62.5 °C
sűrűség
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
SMILES string
NC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)