Fontos dokumentumok
713392
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
≥98.0%
Szinonimák:
EMIM DEP
Teszt
≥98.0%
form
liquid
szennyeződések
≤1.0% water
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Carbon dioxide stripping in the flat sheet membrane contactor at elevated pressures.
- Synthesis of hybrid organic-inorganic uranyl phosphates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?