Fontos dokumentumok
140287
1,2-Diphenoxyethane
99%
Szinonimák:
Ethylene glycol diphenyl ether
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OCH2CH2OC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.26
Beilstein:
2052248
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
94-96 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenoxy
SMILES string
C(COc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCSGHNKDXGYELG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2-Diphenoxyethane is the intermediate formed during sonochemical oxidation of phenoxyacetic acid and chlorophenol.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
341.2 °F
Lobbanási pont (C)
171.8 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Yakov Yasman et al.
Ultrasonics sonochemistry, 13(3), 271-277 (2005-06-25)
The application of finely divided (black) Pd and Pd-Fe powder in the sono-electro-catalytic reduction of chlorophenoxy herbicides (2,4-D) and chlorophenols (2,4-DCP) in aqueous solutions allows for effective destruction of toxic chlorinated aromatic compounds. At 20 degrees C complete conversion of
Martin Eckardt et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460437-460437 (2019-08-15)
Thermal papers (e.g. point of sale receipts, adhesive labels, tickets) significantly contribute to contamination of paper material cycles and the environment with substances of (eco-) toxicological concern. In particular, they contain color developers like endocrine disrupting bisphenols in typical concentrations