Merck
590274
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl azide, functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
About This Item
Lineáris képlet:
Si(CH2)2C6H4SO2N3
Molekulatömeg:
238.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352125
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
0.5-1.0 mmol/g loading
részecskeméret
40-63 μm
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.