Merck
213403
Sigma-Aldrich
N-Selectride®
1.0 M in THF
Szinonimák:
Sodium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Lineáris képlet:
NaB[CH(CH3)C2H5]3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUFGMKFPFVIKOY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reducing agent
Reactant for:
  • Conjugate hydride reduction-initiated tandem cyclization reactions
  • Sereoselective nucleophilic addition reactions
Jogi információk
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)