Merck
H53704
Sigma-Aldrich
N-Hydroxyphthalimide
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Hydroxyisoindole-1,3-dione, 2-Hydroxyphthalimide
Méret kiválasztása
5 G
7 530,00 Ft
100 G
13 200,00 Ft
500 G
62 700,00 Ft
7 530,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
7 530,00 Ft
100 G
13 200,00 Ft
500 G
62 700,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.13
Beilstein:
131208
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
7 530,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
N-Hydroxyphthalimide, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reaction type: Addition Reactions
mp
233 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFMZSMGAMPBRBE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
For preparation of amine nucleosides for coupling into non-anionic, anti-sense oligonucleosides.[1]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron Letters, 33, 2645-2645 (1992)
[Hydroxyphthalimide induced medicamentosa-like dermatitis in five patients].
Jian-fang Zou et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 24(10), 625-625 (2006-11-14)
S Coseri et al.
Biomacromolecules, 10(8), 2294-2299 (2009-09-03)
The oxidation reaction of regenerated cellulose fibers mediated by N-hydroxyphthalimide (NHPI) and various cocatalysts at room temperature for different time intervals and various amounts of low concentration sodium hypochlorite solution has been investigated to produce oxidized cellulose (OC), a biocompatible
V Krishnakumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(1), 110-115 (2008-01-26)
Single crystals of N-hydroxyphthalimide (NHPH) were obtained from saturated aqueous solutions of methanol and acetonitrile by slow cooling method. The grown crystals were bright and transparent. From the crystal structure analysis it can be inferred that the crystal belongs to
Contact allergy to N-hydroxyphthalimide.
S Fregert et al.
Contact dermatitis, 9(1), 84-85 (1983-01-01)