Merck
388173
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) (triethanolaminato)isopropoxide solution
80 wt. % in isopropanol
Szinonimák:
TYZOR® TE organic titanate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H19NO4Ti
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
koncentráció
80 wt. % in isopropanol
sűrűség
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F
Lobbanási pont (C)
16 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)