Fontos dokumentumok
557811
2,4-Diisopropylphenol
98%
Szinonimák:
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,4-Bis(propan-2-yl)phenol, 2,4-Di(propan-2-yl)phenol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
79-80 °C (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEUMBYCOWGLRBQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)