Merck
175390
Sigma-Aldrich
Triphenylcarbenium pentachlorostannate
Szinonimák:
Trityl pentachlorostannate
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3CSnCl5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
539.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Cl[Sn-](Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.5ClH.Sn/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;/h1-15H;5*1H;/q+1;;;;;;+4/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJHTYNWDYRJYIH-UHFFFAOYSA-I
Alkalmazás
Triphenylcarbenium pentachlorostannate can be used:
  • In the study of cationic polymerization reactions of 3,6-dibromo-9-(2,3-epoxypropyl)carbazole using the microcalorimetric technique.
  • In the synthesis of diarylcyclohexanones, the key intermediates for the preparation of antiprotozoals.
  • As an initiator in the photopolymerization of carbazolyl derived epoxy monomers.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Diarylcyclohexanones: synthons for new bicyclic compounds
Ahmad S, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 143(1), 145-152 (2012)
Polymerization of 3, 6-dibromo-9-(2, 3-epoxypropyl) carbazole with triphenylcarbenium salts
Gravzulevivcius JV, et al.
European Polymer Journal, 28(5), 539-545 (1992)
Cationic ring-opening polymerization of carbazolyl-containing epoxy monomers by triphenyl carbenium salts as thermal-and photolatent initiators
Lazauskaite R, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 140(5), 565-565 (2009)