Merck
88561
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiethanol
purum, ≥95.0% (GC)
Szinonimák:
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Lineáris képlet:
S(CH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.19
Beilstein:
1236325
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (GC)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.521
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
sűrűség
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
thioether
SMILES string
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,2′-Thiodiethanol is used in the preparation of a wide range of gold complexes, which include Au(I) based catalysts such as chloro(triphenylphosphine)gold(I) [Au(PPh3)Cl], chloro(dimethyl sulfide)gold(I) [Au(SMe2)Cl] and chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) [IPrAuCl]. It can also be used to build calixarene frameworks.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A general synthesis for gold (I) complexes.
Al?Sa'Ady A K, et al.
Inorg. Synth., 23, 191-194 (1985)
Networking of calixcrowns: From heteronuclear endo/exocyclic coordination polymers to a photoluminescence switch.
Lee J Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(42), 13838-13839 (2008)
Gold (I)?Catalyzed Intermolecular Cyclopropanation of Enynes with Alkenes: Trapping of Two Different Gold Carbenes.
Lopez S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 118(36), 6175-6178 (2006)
Stereo-and regioselective gold-catalyzed hydroamination of internal alkynes with dialkylamines.
Hesp K D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 18026-18029 (2010)
Binding and extraction of alkali and alkaline earth metals by nano-baskets of calix [4] arene-1, 2-crown-3.
Mokhtari B and Pourabdollah K
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 73(1-4), 269-277 (2012)