Merck
D138002
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate
96%
Szinonimák:
Dimethyl-3-oxoglutarate
About This Item
Lineáris képlet:
CO(CH2COOCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.15
Beilstein:
1366042
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
237-241 °C/760 mmHg (lit.)
sűrűség
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)