Fontos dokumentumok
459313
Boc-Cys(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, Nα-Boc-S-trityl-L-cysteine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Boc-Cys(Trt)-OH, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +27.5°, c = 1 in ethanol
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
143-146 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)/t23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?