Merck
15387
Sigma-Aldrich
(Boc-Cys-OH)2
≥98% (CE)
Szinonimák:
Nα,Nα′-di-Boc-L-cystine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H28N2O8S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
440.53
Beilstein:
2229312
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CE)
optikai aktivitás
[α]20/D −120±3°, c = 2% in acetic acid
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHDQAZHYHAOTKR-UWVGGRQHSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)