Merck
163295
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
97%
Szinonimák:
Diphenyl sulfone 4,4′-dicarboxylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
O2S(C6H4CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pradhumna Mahat Chhetri et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2020-01-18)
Thermal reactions of cobalt(II) salts with flexible N,N'-bis(pyrid-3-ylmethyl)adipoamide (L) and angular 4,4'-sulfonyldibenzoic acid (H2SDA) in H2O and CH3OH afforded a pair of supramolecular isomers: [Co2(L)(SDA)2], 1, and [Co2(L)(SDA)2]⋅CH3OH⋅H2O, 2. The structure of complex 1 can be simplified as a one-dimensional
Leili Esrafili et al.
Journal of hazardous materials, 403, 123696-123696 (2020-12-04)
Designing porous and functionalized adsorbents and achieving high efficiency in heavy metals removal from wastewater is in the spotlight of environmental science. On the other hand, upon removal, adsorbents are still highly hazardous requiring that great care be taken in