Merck
SIK2801-10
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10O6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥97%
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)