Merck
713791
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
10,000
Szinonimák:
Polyethylene glycol, α,ω-Bis-NHS-PEG, Di(N-succinimidyl) PEG-diacid, PEG-bis(N-succinimidyl succinate)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
lumps
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
Ω-end
NHS ester
α-end
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.