Fontos dokumentumok
A15401
Acetylenedicarboxylic acid monopotassium salt
≥98%
Szinonimák:
mono-Potassium 2-butynedioate
Teszt
≥98%
form
powder
SMILES string
[K+].OC(=O)C#CC([O-])=O
InChI
1S/C4H2O4.K/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h(H,5,6)(H,7,8);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLLYWRUTRAFSJT-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?