Fontos dokumentumok
159255
2,2′,4′-Trichloroacetophenone
97%
Szinonimák:
ω,2,4-Trichloroacetophenone, 2,4-Dichlorophenacyl chloride
Teszt
97%
Forma
solid
bp
130-135 °C/4 mmHg (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ketone
SMILES string
ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?