Merck
183199
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dichloroacetophenone
98%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5624 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The standard molar enthalpy of formation of 2′,5′-dichloroacetophenone in the condensed phase was studied.
Alkalmazás
2′,5′-Dichloroacetophenone was used in the synthesis of 5-chloro-2-(2-thienylthio)acetophenone.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Potential noncataleptic neuroleptic agents: Synthesis and pharmacology of 7-chloro-4-[4-(2-hydroxyethyl) piperazino]-4, 5-dihydrothieno [2, 3-b]-1-benzothiepin.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 48(10), 2970-2976 (1983)
Thermochemical study of some dichloroacetophenone isomers.
Ribeiro da Silva MA and Amaral LM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 255-261 (2011)