Fontos dokumentumok
159034
Acetohydroxamic acid
98%
Szinonimák:
AHA
Teszt
98%
mp
88-90 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA2(760) , MMP3(4314)
Alkalmazás
- to study the mechanism of complexation of iron (III) with acetohydroxamic acid
- to study the inhibitory mechanism of lansoprazole and omeprazole on Helicobacter pyloni
- in urease inhibition studies
- for in situ generation of nitrosocarbonylmethane as a Diels-Alder dienophile
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?