Fontos dokumentumok
108413
Methyl chloroacetate
99%
Szinonimák:
Chloroacetic acid methyl ester, Methyl 2-chloroacetate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
869 °F
robbanási határérték
18.5 %
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?