Merck
05567
Supelco
N-Acetyl-d3-glufosinate
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, Glufosinate-N-acetyl-d3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7D3H11NO5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.18
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤1.0% water
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C7H14NO5P/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D3
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)