Merck
31264
Supelco
3-(Methylphosphinico)propionic acid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.09
Beilstein:
2242347
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CP(O)(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H9O4P/c1-9(7,8)3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXFUBAAEKCHBQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-(Methylphosphinico)propionic acid is a metabolite of the pesticide, glufosinate ammonium.
Alkalmazás
3-(Methylphosphinico)propionic acid may be used as reference standard in the determination of 3-(methylphosphinico)propionic acid in pesticides using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Code of Federal Regulations: 1985-1999 (1997)
Sara Panseri et al.
Food chemistry, 330, 127205-127205 (2020-06-11)
The incidence of endocrine disruptors, both possible (glyphosate and glufosinate), and demonstrated (perchlorate and chlorate), was estimated in baby food commodities (meat, fish, cheese, vegetable and fruit). Ion-chromatography coupled to high resolution mass spectrometry analysis of the 105 samples did
Development of a method for the simultaneous determination of phosphoric and amino acid group containing pesticides by gas chromatography with mass-selective detection: Optimization of the derivatization procedure using an experimental design approach
Stalikas.DC, et al.
Journal of Chromatography A, 872(1-2), 215-225 (2000)