Fontos dokumentumok
8.52076
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(ODmab)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Glu(ODmab)-OH, N-α-Fmoc-L-glutamic acid γ-4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H44N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
680.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Terméknév
Fmoc-Glu(ODmab)-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.0% (acidimetric)
≥96.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OCc4ccc(cc4)NC(=C5C(=O)CC(CC5=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C40H44N2O8/c1-24(2)19-33(37-34(43)20-40(3,4)21-35(37)44)41-26-15-13-25(14-16-26)22-49-36(45)18-17-32(38(46)47)42-39(48)50-23-31-29-11-7-5-9-27(29)28-10-6-8-12-30(28)31/h5-16,24,31-32,41H,17-23H2,1-4H3,(H,42,48)(H,46,47)/t32-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DABQNXPVTHIRRK-YTTGMZPUSA-N
Általános leírás
Quasi-orthogonally protected Glu derivative. For further details, please refer to entry for 852077.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2209.
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1173
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.