Merck
SMB00529
Sigma-Aldrich
Bilobol
≥95% (LC/MS-UV)
Szinonimák:
5-(8-pentadecenyl)-1,3-benzenediol, 5-[(Z)-pentadec-8-enyl]benzene-1,3-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H34O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-UV)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=CC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h7-8,16-18,22-23H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUGAUFMQYWZJAB-FPLPWBNLSA-N
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)