Fontos dokumentumok
152307
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
98%
Szinonimák:
3-Hydroxypicolinic acid, 3-HPA, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Teszt
98%
form
powder or crystals
mp
213-218 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?