Fontos dokumentumok
128759
6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
98%
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxynicotinic acid
Teszt
98%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?